Learn More
Sartorius Filtros de membrana de polietersulfona
Los filtros de polietersulfona (PES) tienen una alta porosidad interna.
155.00€ - 278.00€
Especificaciones
Material | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Recomendados para la filtración de soluciones biológicas y farmacéuticas |
Cantidad | 100/paq. |
Grosor (métrico) | 150 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11753453
|
Sartorius
15406--25------N |
25 mm | 0,5 μm |
162.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11763453
|
Sartorius
15406--47------N |
47 mm | 0,5 μm |
243.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11733693
|
Sartorius
15407--25----MIN |
25 mm | 0,2 μm |
155.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11743693
|
Sartorius
15407--47----MIN |
47 mm | 0,2 μm |
278.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11790686
|
Sartorius
15407--50----MIN |
50 mm | 0,2 μm |
235.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11713693
|
Sartorius
15458--25------N |
25 mm | 0,1 μm |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10275511
|
Sartorius
15458--47------N |
47 mm | 0,1 μm |
232.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10551094
|
Sartorius
15458--50------N |
50 mm | 0,1 μm |
241.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los filtros de polietersulfona (PES) tienen una alta porosidad interna.
Ofrecen un buen rendimiento a flujo alto con una excelente capacidad de procesamiento de soluciones acuosas en todo el intervalo de pH de 1 a 14. Gracias a su baja adsorción de proteínas inespecíficas, el tipo PES se recomienda para la filtración de soluciones biológicas y farmacéuticas.
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
Recomendados para la filtración de soluciones biológicas y farmacéuticas | |
100/paq. | |
150 μm |