Learn More
Sartorius Filtros de membrana de poliamida (nailon)
Recomendados para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros no estériles de color blanco sin rejillas. Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros. Envasados a granel para ahorrar espacio y costes.
Marca: Sartorius 25006--25------N
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Alertas:
Their high non-specific adsorption, which can cause loss of important substances (e.g. from tissue culture solutions), limit their application. For these kind of solutions, the low adsorption membrane filters—CA and PES—are preferred.
Descripción
Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica.Los filtros de membrana de poliamida (nailon) Sartorius son filtros blancos no estériles sin rejillas.Elija entre dos tamaños de poro en cuatro diámetros.Embalaje a granel para ahorrar espacio y costes.
- Membranas hidrófilas con una adsorción no específica relativamente alta (BSA 100µ g/cm²)
- Químicamente resistente a soluciones alcalinas y disolventes orgánicos
- Recomendado idealmente para las siguientes aplicaciones:
- Muy recomendado para el aislamiento de Legionella
- Eliminación de partículas de soluciones acuosas y disolventes para análisis, como HPLC
- Filtración estéril de soluciones acuosas y disolventes
- Disponibles en una variedad de configuraciones.
- Tamaños de poro de 0,2 y 0,45 µm
- Diámetros de 13, 25, 47 y 90 mm
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C o con óxido de etileno
- Embalaje a granel en cajas de 100 (cajas de 25 para los filtros de 90 mm)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Poliamida (nailon) | |
0,45 μm | |
35 ml/min. | |
Hidrófilo | |
115 μm | |
25 mm |
2.3bar | |
Membrana | |
Nailon | |
No estéril | |
Recomendado para eliminar partículas de filtración de agua, soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica. | |
100/paq. | |
Filtro de membrana |