Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart NY25
Los Minisart™ NY con poliamida hidrófila (nailon) están optimizados para líquidos acuosos y disolventes con un pH de 3 a 14. El tipo 17846 con un tamaño de poro de 0,45 μm se puede utilizar para la preparación de muestras. Tiene una salida Luer Slip macho y la versión ACK está envasada y esterilizada individualmente por óxido de etileno (EO).
Marca:  Sartorius 17846--------ACK
118.39 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37600kg
Código de producto. 11758154
  • 163.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los Minisart™ NY con poliamida hidrófila (nailon) están optimizados para líquidos acuosos y disolventes con un pH de 3 a 14. El tipo 17846 con un tamaño de poro de 0,45 μm se puede utilizar para la preparación de muestras. Tiene una salida Luer Slip macho y la versión ACK está envasada y esterilizada individualmente por óxido de etileno (EO).
  • Baja adsorción de analitos
  • Máxima compatibilidad química
  • Mínimo nivel de extraíbles o lixiviados
  • Posibilidad de uso bidireccional
  • Integridad óptica probada al 100 %
Especificaciones
Especificaciones
Hidrófilo
0,45 μm
Nailon
Paquete de 50
Nailon
Estéril
Salida Luer Slip macho
25 mm