Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ HY: No estériles
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
130.00€ - 1580.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosos como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario |
Estilo de salida | Luer-Slip |
Tipo | Filtro de jeringa |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11786035
|
Sartorius
1776B----------K |
15 mm | Poliamida (nailon) | 0,2 μm | 50/paq. |
130.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11710826
|
Sartorius
1776B----------Q |
15 mm | Poliamida (nailon) | 0,2 μm | 500/paq. |
930.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11796035
|
Sartorius
1776C----------K |
15 mm | Poliamida (nailon) | 0,45 μm | 50/paq. |
130.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11720826
|
Sartorius
1776C----------Q |
15 mm | Poliamida (nailon) | 0,45 μm | 500/paq. |
930.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11768154
|
Sartorius
17846----------Q |
25 mm | Poliamida (nailon) | 0,45 μm | 500/paq. |
1000.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11748154
|
Sartorius
17845----------Q |
25 mm | Poliamida (nailon) | 0,2 μm | 500/paq. |
1225.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11770876
|
Sartorius
17845----------R |
25 mm | Poliamida (nailon) | 0,2 μm | 1000/paq. |
1580.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11706045
|
Sartorius
1784B----------K |
25 mm | Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | 0,2 μm | 500/paq. |
197.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780876
|
Sartorius
17846----------R |
25 mm | Poliamida (nailon) | 0,45 μm | 1000/paq. |
1580.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11790826
|
Sartorius
1784B----------Q |
25 mm | Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | 0,2 μm | 1000/paq. |
1400.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11716045
|
Sartorius
1784C----------K |
25 mm | Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | 0,45 μm | 50/paq. |
197.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11700836
|
Sartorius
1784C----------Q |
25 mm | Filtro de poliamida (nailon), prefiltro de fibra de vidrio | 0,45 μm | 500/paq. |
1400.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descrizione
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosas como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario.
Son prácticos y están disponibles fácilmente. Son muy fáciles de usar. Su calidad está demostrada. Son económicos. Vienen en una diversa variedad de tipos. 100% probados durante el usoSpecifica
Sí | |
Para una filtración rápida de pequeño volumen de muestras tanto acuosos como basadas en disolventes con la máxima comodidad del usuario | |
Filtro de jeringa |
No estéril | |
Luer-Slip |