Learn More
Sartorius Filtros de membrana Microsart™ e.motion
Para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía. Los filtros, diseñados específicamente para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion, están sellados de manera estéril individualmente en un formato envasado en una banda con pliegues, sin papel protector. También se puede utilizar con juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius.
Marca: Sartorius 114H6Z-47----SCM
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía. Los filtros, diseñados específicamente para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion, están sellados de manera estéril individualmente en un formato envasado en una banda con pliegues, sin papel protector. También se puede utilizar con juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius.
Filtros de membrana Microsart™ e.motion, caudal alto de 0,45 μm, blanco/negro, 47 mm. Los filtros de membrana Microsart™ e.motion son aptos para el uso con el dispensador Microsart™ e.motion. Los filtros se han sellado esterilizados de manera individual en una banda sin ningún tipo de papel protector. El plisado especial junto con la forma del sellado de la banda de los filtros de membrana garantiza una dispensación uniforme y totalmente plana de filtros de membrana individuales. Los filtros de membrana Microsart™ e.motion también son ideales para todos los usuarios de los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius: la mayoría de los tipos de NSP están disponibles con filtros de membrana Microsart™ e.motion. Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos; 0,45 μm que cumplen la ISO 7704. Multiajuste: Se adapta a otros dispensadores. Sin papel protector. Envasados en una banda con plisado especial. Los datos del producto están impresos en sobres individuales. Membranas de alto caudal. Irradiada con rayos gamma, 25 kGray.Especificaciones
Blanca | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
300/paq. | |
47 mm |
Membrana | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro | |
Disco para membrana de filtración |
Seguridad y manipulación
- X300 Microsart e.motion membranes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose