Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGA sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
95.20€ - 149.00€
Especificaciones
Resistencia al aire | 36 mbar |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Particle Retention | 1,6 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10203431
|
Sartorius
FT-3-1101-125 |
4,92 in | 12,5 cm |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11770416
|
Sartorius
FT-3-1101-185 |
7,2 in | 18,5 cm |
95.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10737271
|
Sartorius
FT-3-1101-150 |
5,9 in | 15 cm |
149.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aplicaciones: Clarificación de reactivos soluciones tampón &, filtración de células de algas.Especificaciones
36 mbar | |
Disco | |
1,6 μm | |
40 s | |
MGA | |
500 °C | |
0,25 mm |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones de reactivos y tampón | |
932 °F | |
0.009 pulg |