Learn More
Sartorius Prefiltros de fibra de vidrio (GF), sin aglutinantes
Se utilizan en análisis gravimétricos y como un filtro de profundidad para la filtración estéril. Los prefiltros de fibra de vidrio (GF) Sartorius sin aglutinante se han fabricado con microfibras de vidrio de borosilicato y combinan elevados caudales con alta capacidad de carga. Ideales para soluciones relativamente limpias, ya que retienen partículas muy finas.
Marca: Sartorius 13440--47------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinantes se recomiendan para análisis gravimétricos y analíticos y también como prefiltros. Estos filtros combinan altos caudales con una elevada capacidad de carga y la retención de partículas muy finas.- Un disco de filtro más fino y sin aglutinantes para la prefiltración de soluciones relativamente limpias, como medios de cultivo de tejidos.
- Se coloca directamente sobre un filtro de membrana en un soporte que especifica el diámetro del disco.
- El uso de un disco de mayor diámetro se introducirá bajo el anillo de sellado y causará fugas.
- La filtración en serie puede ser necesaria para líquidos difíciles de filtrar, como el suero.
- Biológicamente inertes, resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable hasta 500 °C.
- Otras características del filtro:
- Peso: 99,2g/m2
- Velocidad de filtración: 120 ml/min
- Cumplen los requisitos de EN 872:2005 (pérdida de peso)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Disco | |
0,7 μm | |
4,1 a 4,4 seg (caudal de aire Gurley). | |
13440 | |
932 °F | |
0,021 in | |
1,8 in |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Prefiltración de soluciones limpias, como los medios de cultivo de tejidos | |
Hidrófilo | |
500 °C | |
550 μm | |
4,7 cm |