Learn More
Sartorius Embudos para Combisart™
Embudos reutilizables de acero inoxidable para recuento microbiano y de partículas.
112.00€ - 475.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Embudos CombiSart
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Volumen (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Volumen (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10243541
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
6981063
Tapa del embudo 100 mL Pequeño puerto central de aire
112.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10446741
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
6981002
Embudo 500 mL Abrazadera de bloqueo
475.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Especialmente diseñados para su uso en el aseguramiento de la calidad microbiológica, estos tres soportes para filtros solo difieren en su capacidad
  • Los embudos reutilizables cuentan con una abrazadera de bloqueo especial que simplifica la colocación y extracción del filtro de membrana, lo que garantiza un bloqueo seguro
  • Para la trazabilidad, cada embudo de filtro tiene un número de serie individual
Especificaciones
Especificaciones
Embudos CombiSart
Acero inoxidable