Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™
Ofrece resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. Las balanzas de precisión Sartorius Entris™ proporcionan una interfaz de usuario fácil y claramente estructurada, asignación de claves lógicas y excelente legibilidad para un funcionamiento sin errores.
1000.00€ - 1760.00€
Especificaciones
Legibilidad | 1 mg |
---|---|
Linealidad | 2 mg |
Repetibilidad | 1 mg |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 230 x 303 x 136 mm |
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 115 mm |
Código de producto | Marca | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15263913
|
Sartorius
ENTRIS623-1S |
1 mg | ENTRIS623-1S | 1,0 s | 620 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15283913
|
Sartorius
ENTRIS153-1S |
1 mg | ENTRIS153-1S | 1,3 s | 150 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15273913
|
Sartorius
ENTRIS423-1S |
1 mg | ENTRIS423-1S | 1.0 sec. | 420 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15293913
|
Sartorius
ENTRIS323-1S |
1 mg | ENTRIS323-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15253903
|
Sartorius
ENTRIS323I-1S |
1 mg | ENTRIS323i-1S | 1.1 sec. | 320 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15223903
|
Sartorius
ENTRIS423I-1S |
1 mg | ENTRIS423i-1S | 1.0 sec. | 420 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15233903
|
Sartorius
ENTRIS153I-1S |
1 mg | ENTRIS153i-1S | 1.3 sec. | 150 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15203903
|
Sartorius
ENTRIS623I-1S |
1 mg | ENTRIS623i-1S | 1.0 sec. | 620 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
- Disponibles con calibración interna o externa
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Completa sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Especificaciones
1 mg | |
1 mg | |
115 mm |
2 mg | |
230 x 303 x 136 mm |