Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de 90 mm Entris™
Proporciona resultados rápidos para grandes cargas de trabajo con aplicaciones repetitivas. Las balanzas analíticas de 90 mm Sartorius Entris™ cuentan con un nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menú y navegación sencilla mediante las teclas del cursor.
1610.00€ - 2180.00€
Especificaciones
Legibilidad | 0,1 mg |
---|---|
Linealidad | 0,2 mg |
Repetibilidad | 0,1 mg |
Tiempo de estabilización | 2,5 s |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 330 x 230 x 330 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Calibración | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15243913
|
Sartorius
ENTRIS124-1S |
120 g | No Internal Calibration | ENTRIS124-1S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15233913
|
Sartorius
ENTRIS224-1S |
220 g | Externo | ENTRIS224-1S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15253913
|
Sartorius
ENTRIS64-1S |
60 g | External | ENTRIS64-1S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15213903
|
Sartorius
ENTRIS124I-1S |
120 g | Internal | 124i-1S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15283893
|
Sartorius
ENTRIS224I-1S |
220 g | Interno | 224i-1S |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Selección de 5 idiomas
- Solo calibración interna
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Completa sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Especificaciones
0,1 mg | |
0,1 mg | |
330 x 230 x 330 mm | |
90 mm |
0,2 mg | |
2,5 s | |
176 x 173 x 240 mm |