Learn More
Sartorius™ Cápsula de filtro de membrana Sartopore™ 2 150
Garantice una durabilidad y capacidades de caudal excelentes. La cápsula de filtro de membrana lista para su uso Sartorius Sartopore 2 150 proporciona un amplio espectro de compatibilidad química y una baja cantidad de sustancias extraíbles.
Marca: Sartorius™ 5441307H4--CE
119.97 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
- Mediante un conector rápido de 10,16 cm (4 pulg), las cápsulas Sartopore 2 150 se pueden conectar a la salida de un sistema de purificación de agua ultrapura arium™ Pro o 611 o a una pistola dispensadora arium™.
- Proporciona un amplio espectro de compatibilidad química desde un pH de 1 hasta un pH de 14 con una baja cantidad de sustancias extraíbles.
- Las cápsulas cumplen con los requisitos de los estándares de calidad actuales de la USP para WFI, lo que incluye evaluaciones de toxicidad según la prueba de plástico de clase VI y la prueba de sustancias extraíbles de la USP.
- El diseño de filtro plisado exclusivo combinado con la estructura de poros altamente asimétricos de la membrana permite obtener caudales excelentes y una gran durabilidad.
- Permite una ventilación sencilla de la cápsula mientras se evita simultáneamente la pérdida de producto cuando se coloca en el punto más arriba del flujo.
- Elimina la necesidad de invertir en portafiltros de coste intensivo para filtros planos.
- Membrana de polietersulfona hidrófila y heterogénea de doble capa
- Membrana de filtración final: asimétrica, polietersulfona
- Membrana de prefiltro: asimétrica, polietersulfona
- Forro de apoyo: polipropileno
- Núcleo interno: polipropileno
- Conexiones: polipropileno
- Carcasa: polipropileno
- Conjunto de campana: policarbonato
- Combinación de tamaño de poro: 0,45 μm + 0,2 μm
- Área de filtración: 0,015 m2
- Conexión de entrada: conector rápido de 10,16 cm (4 pulg)
- Conexión de salida: Conector para tubos de 6 mm
- Presión diferencial máxima permitida: 4 bar a 20 °C, 2 bar a 80 °C
- Contrapresión máxima permitida: 2 bar a 20 °C
Especificaciones
HIMA y ASTM F-838-05, WFI | |
Eliminación de partículas y filtración estéril de soluciones de inyección, productos terapéuticos, productos biotecnológicos, tampones y agua ultrapura | |
Cápsula de filtro de membrana |