Learn More
Sartorius Balanzas semi-micro Sartorius Cubis™ MSE: cortavientos con puertas manuales
Ofrece la base óptima para usuarios que necesitan pesar con la máxima exactitud, pero que tienen menos necesidades en términos de complejidad de proceso de pesaje y gestión de datos
8280.00€ - 10033.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización Keys
Calibración Internal, isoCAL
Tipo de pantalla LCD
Formato Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H
Rango de humedad 80% for 31°C, 50% for 40°C
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Certificaciones/conformidad Nivelado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Certificaciones/conformidad Nivelado Precio Cantidad y disponibilidad  
15395763
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE125P-100-DU
60, 120 g 0.01, 0.1 mg ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 Automática Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
14800831
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE125P-100-DU
60, 120 g 0.01, 0.1 mg ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 Automática Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15450563
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE225P-100-DU
60, 120, 220 g 0.01, 0.02, 0.05 mg ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 Automática Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11818591
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE125P-0CE-DU
60 g, 120 g 0.01, 0.1 mg CE certified, ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 Assisted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
MSE Semi-Micro Balances are part of the Cubis modular equipment series, which incorporates a precisely-machined second generation monolithic weigh cell for increased accuracy and ultra-fast response for quick results with outstanding repeatability. Cubis is the first and only balance to automatically check, perform and document its exact leveling. It also allows customization to meet specific laboratory applications to fulfill the most stringent requirements.
  • Offers the highest level of safety by providing uncompromising reliability of weighing results and conformity to standards
  • Short measurement times result in time gained—for every single measurement
  • Comes standard with Q-Level, the automatic motorized leveling function—provides valuable support to always have a leveled balance
  • Features isoCAL, a fully automatic calibration/adjustment function
  • Q-Pan: Automatically minimizes off-center loading errors to maximize weighing accuracy
  • Interfaces, such as: Bluetooth™ (wireless), 9-pin RS-232C with PS2 port (for the connection of a keyboard or barcode scanner) or an additional 25-pin RS-232C port are optionally available
  • Draft shield and weigh pan can be quickly and easily disassembled and cleaned without compromising stability
  • Protected against dust and water
  • Offers a wide selection of accessories for extended options
  • Pan size: 85 x 85mm
MSE Display and Control Unit
  • Large, high-contrast LCD with clearly structured keys for precise activation of functions
  • Easy-to-understand menu guidance with short text prompts
  • Comes standard with built-in USB and 25-pin RS-232C communication interfaces
  • Perfect for users who need to weigh with the highest accuracy, but who have less complex application/communication requirements
  • Applications include: Basic weighing, weighing in percent, averaging (animal weighing), mass unit conversation, counting, net/total formulation, density determination (buoyancy method only), totalizing, calculations
† According to United States Pharmacopeia Chapter 41.
Especificaciones
Especificaciones
Keys
LCD
80% for 31°C, 50% for 40°C
<2 sec.
5°C to 40°C
9.8 in.
24.9 cm
14.6 in.
37.1 cm
16.1 in.
41 cm
100/240 V 50/60 Hz
7 w
50/60 Hz
Internal, isoCAL
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H
<6 sec.
41°F to 104°F
Semi Micro Balance
3.34 in.
8.5 cm
10.27 in.
26.1 cm
3.34 in.
8.5 cm
100/240 V
1 A