Learn More
Sartorius Balanzas analíticas Cubis™ MSA
La solución definitiva
11420.00€ - 14810.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización | Touchscreen, keys |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 25 Pin, RS232 9 Pin, USB, Ethernet, Bluetoot |
Tipo de pantalla | TFT |
Tiempo de medición | <3 sec. |
Tiempo de estabilización | <1 sec. |
Código de producto | Marca | Legibilidad | Nivelado | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Legibilidad | Nivelado | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15294638
|
Sartorius
MSA224S100DI |
0,1 mg | Automático | Automatic Motorized Glass Draft Shield with Integr |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15563859
|
Sartorius
MSA524S-100-DA |
0.1 mg | Automatic | Automatic Motorized Glass Draft Shield (DA) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15186856
|
Sartorius
MSA224S-100-DA |
0,1 mg | Automático | Cortavientos de vidrio motorizado automático (DA) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10034224
|
Sartorius
MSA324P-000-DA |
0.1, 0.2, 0.5 mg | Assisted | Automatic Motorized Draft Shield |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11888461
|
Sartorius
MSA324P-0CE-DA |
0.1, 0.2, 0.5 mg | Assisted | Automatic Motorized Draft Shield and CE Certification |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las balanzas analíticas MSA forman parte de la serie de equipos modulares Cubis, que incorpora una celda de pesaje monolítico de 2a generación fabricada con precisión para una mayor exactitud y una respuesta ultrarrápida que ofrecen resultados rápidos con una repetibilidad extraordinaria. Cubis es la primera y única balanza en comprobar, ejecutar y documentar su nivelación exacta de manera automática. También permite la personalización para satisfacer aplicaciones de laboratorio específicas y cumplir los requisitos más exigentes, además de la posibilidad de elegir el módulo de pesaje y la pantalla protectora para que el usuario pueda invertir únicamente en lo que necesita.
- Ofrece máxima seguridad mediante una fiabilidad de resultados de pesaje inigualable y conformidad con los estándares
- Los cortos tiempos de medición equivalen a tiempo ahorrado en cada una de las mediciones
- Se suministra de serie con Q-Level, la función de nivelación automática motorizada: supone una ayuda valiosa contar siempre con una balanza nivelada
- Incorpora isoCAL, una función de ajuste y calibración completamente automáticos
- Q-Pan:—— Reduce automáticamente los errores de carga descentrada para maximizar la exactitud del pesaje
- Interfaces, como: Bluetooth™ (inalámbrico), RS232C de 9 clavijas con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o un escáner de código de barras) o un puerto RS232C de 25 clavijas adicional, disponibles de manera opcional
- La pantalla protectora y el plato de pesaje se pueden desmontar y limpiar rápida y fácilmente sin comprometer la estabilidad
- Con protección para polvo y agua
- Ofrece una gran selección de accesorios para opciones ampliadas
- Tamaño de plato: 85 x 85 mm
- Tecnología innovadora con una comodidad operativa y calidad de visualización sobresalientes, especialmente para aplicaciones complejas
- Pantalla táctil inclinable y extraíble con TFT a color de alta resolución para una reproducción brillante de texto y gráficos
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
- Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
- Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
- Los complementos y las actualizaciones de aplicaciones totalmente personalizados permiten un trabajo más rápido y eficaz que mejora la fiabilidad de los procesos (Q-Apps)
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo, Cubis individual (Q-Apps)
† De acuerdo con el capítulo 41 de la Farmacopea Estadounidense.
Especificaciones
Touchscreen, keys | |
TFT | |
<1 sec. | |
Analytical Balance | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
RS-232 25 Pin, RS232 9 Pin, USB, Ethernet, Bluetoot | |
<3 sec. | |
5°C to 40°C | |
26.1 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
1 A |