Learn More
Sartorius Cables de impresora para balanzas de alta capacidad Cubis™
Cables for use with Cubis MSA, MSU and MSE display and control units.
205.00€ - 338.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 118,11 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 300 cm |
Tipo | Cable de impresora |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16383086
|
Sartorius
YCC01-MSED3 |
Balanza Cubis MSE |
205.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13129250
|
Sartorius
YCC01-MSM3 |
Modelos Cubis con 0,01; 0,001; 0,0001 mg de legibilidad |
338.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cables para su uso con unidades de control y visualización Cubis MSA, MSU y MSE.Especificaciones
118,11 in | |
300 cm | |
Cable de impresora |