Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Cubis™ Essential
La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso
3080.00€ - 7050.00€
Especificaciones
Forma de la cubeta Square
Tipo Balanza de precisión
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Modelo Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
15324288
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE623S-ED15
MSE623S-ED15 620 g 1 mg ≤1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15394288
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE8201S-ED15
MSE8201S-ED15 8200 g 100 mg ≤1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15334298
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE5201S-ED15
MSE5201S-ED15 5200 g 100 mg ≤1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15354298
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE12201S-ED15
MSE12201S-ED15 12,200 g 100 mg ≤1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15394278
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE1203S-ED15
MSE1203S-ED15 1200 g 1 mg ≤ 1.5 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15364288
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE4202S-ED15
MSE4202S-ED15 4.2 kg 10 mg ≤1 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15344288
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
MSE6202S-ED15
MSE6202S-ED15 6.2 kg 10 mg ≤1.5 sec. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Características
  • Pantalla grande MS Cubis de cristal líquido y alto contraste
  • Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
  • Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
  • Software de apoyo para nivelación rápida
  • Sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables
  • Fácil calibración con isoCAL (calibración automática interna/función de ajuste)
  • Platos de pesaje rectangulares de buenas dimensiones
  • Interfaces de datos: USB y RS232C; hay disponibles 3 puertos opcionales como accesorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Elija entre 13 balanzas de laboratorio de alta calidad preconfiguradas Cubis, incluidas balanzas semimicro, analíticas, de precisión y de alta capacidad
Cortavientos
  • Los modelos semimicro y analíticos (14-559-000, 001, 002) incluyen cortavientos con gran estabilidad mecánica y puertas móviles sin esfuerzo y silenciosas. 
  • Sin un molesto bastidor, para facilitar el acceso al plato de pesaje.
  • Protegida contra influencias electrostáticas mediante un recubrimiento conductivo
Aplicaciones
Conversión de unidades, calibración automática isoCAL/función de ajuste, determinación de densidad (solo método de flotación),cálculos, promedios, formulación de peso neto/total, pesaje en porcentaje, recuento,
totalización
Especificaciones
Especificaciones
Square
Balanza de precisión