Learn More
Sartorius Accesorios Combisart™ para recuento de colonias
Accesorios para sistemas Sartorius Combisart Individuales y Multibranch para recuento de colonias
211.00€ - 875.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte de base |
---|---|
Área de filtración | 12,5cm2 |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad |
Incluye | Frita de 50 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10699792
|
Sartorius
16840 |
Rosca macho TR 20 x 2 mm con tuerca hexagonal DN 24 (≈24 mm) |
211.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469511
|
Sartorius
16841 |
Boquilla de manguera, DN 10 |
875.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para uso con los sistemas Combisart Individual y Multibranch para recuento de colonias ( Los modelos con n.º de cat. 14-555-800 y 14-555-802).
Especificaciones
Soporte de base | |
Acero inoxidable | |
Frita de 50 mm |
12,5cm2 | |
Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad |