Learn More
Sartorius Prefiltro Arium™ Comfort
Prefiltro Arium™ Comfort para sistemas de agua Arium™ Comfort.
Marca: Sartorius H2O-CPFCO-1
298.73 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Prefiltro que consiste en carbón activado de alta eficacia combinado con un catalizador de optimización de procesos
- Elimina agentes oxidantes fiables, metales pesados e impurezas particulares
- Para su uso con: Arium™ Comfort I, Arium™ Comfort II
- Cant. 1 unidad/paquete
Especificaciones
Arium™ Comfort I y II |