Learn More
Sartorius Protector de agua Arium™
El protector de agua Arium™ detecta las fugas de agua temprano. Esto significa que su laboratorio obtiene una protección óptima contra los daños causados por el agua. Gracias a sus materiales de alta calidad y a sus sensores finamente ajustados, es el compañero ideal para los sistemas de agua ultrapura y de laboratorio.
Marca: Sartorius 610AWG1
404.48 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
El protector de agua Arium™ detecta las fugas de agua temprano. Esto significa que su laboratorio obtiene una protección óptima contra los daños causados por el agua. Gracias a sus materiales de alta calidad y a sus sensores finamente ajustados, el protector de agua Arium™ es el compañero ideal para los sistemas de agua ultrapura y de laboratorio. Las fugas se registran mediante un sensor óptico. Esto cierra automáticamente la línea de entrada y activa una señal acústica de aviso. Además, el usuario también puede supervisar constantemente el estado del sistema en la pantalla LED integrada.
- Protege de forma fiable contra fugas
- Muy sensible, también adecuado para agua ultrapura
- Material de alta calidad, no corrosivo
- Alarma óptica y acústica
- Fácil instalación.
- Soporte de pared integrado para válvula de solenoide
- Bloquea automáticamente la línea de suministro de agua cuando detecta una fuga
- Alimentación eléctrica
- Versátil:
- Áreas de aplicación: Para instalación en entradas de agua de alimentación en sistemas Arium™
Especificaciones
Para instalación en entradas de agua de alimentación en sistemas Arium™ | |
De 41° a 86 °F | |
De 5 °C a 30 °C | |
Sistemas Arium™ |