Learn More
Sartorius Conjunto de limpieza del módulo de OI arium™
Eliminación eficaz de incrustaciones y suciedad del metal
Marca: Sartorius H2O-CCS
64.61 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Includes:
- Limpiador alcalino con HEDTA, etanolamina, trietanolamina
- Limpiador ácido con HEDTA, ácido fosfórico, ácido cítrico
Descripción
- Eliminación eficaz de incrustaciones y suciedad del metal
- Eliminación de compuestos orgánicos
- Dispersión de coloides
- Valores de pH estables
- Suave con los materiales
Especificaciones
Sistema de purificación de agua | |
Conjunto de limpieza del módulo de OI arium™ | |
Limpiador alcalino con HEDTA, etanolamina, trietanolamina, limpiador ácido con HEDTA, ácido fosfórico, ácido cítrico |
Seguridad y manipulación
- arium RO cleaning set
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: diammonium citrate