Learn More
Sartorius Equipos y accesorios para soportes de filtros de vacío
Elija los mejores accesorios para complementar sus aplicaciones de filtración. El equipo y accesorios Sartorius para soportes de filtros de vacío incluyen un conjunto de soporte de filtro de vacío completamente de vidrio junto con un tubo, una bomba de mano con manómetro, una válvula de 3 vías, un tapón de 3 vías y un conector de acero inoxidable.
21.50€ - 955.00€
Especificaciones
Desechables | No |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para soportes de filtro de vacío y sistemas de colector |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10282581
|
Sartorius
16309 |
Soporte de vacío esterilizable |
955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10440443
|
Sartorius
16623 |
Manguera de vacío de caucho |
21.50€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942540
|
Sartorius
16673 |
Bomba de vacío portátil con indicador |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932540
|
Sartorius
16639 |
Válvula de 3 vías |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Equipos y accesorios para la filtración en vacío- Soporte de filtro de vacío de vidrio
- Adecuado para filtros de membrana con un diámetro de 50 o 47 mm
- Incluye un embudo de vidrio, base y matraz; abrazadera metálica; y soporte de filtro de frita de vidrio
- El matraz resistente al vacío con borde de vidrio no esmerilado evita la contaminación durante el vertido
- Manguera de vacío de goma
- Manguera de goma de pared gruesa para conectar los componentes del sistema
- la manguera de 100,6 cm es útil para varios tamaños de boquillas de manguera
- 3vías en la válvula
- Se utiliza con una jeringa para generar el vacío necesario para filtración
- Ideal cuando un generador de vacío eléctrico instalado permanentemente no está disponible
- Bomba de vacío portátil con indicador
- Bomba de PVC manual con indicador de vacío y palanca de liberación de vacío
- Incluye 60 cm de tubo de plástico transparente
- Crea hasta un 80 % de vacío dentro y fuera del laboratorio
- 3-toque de sentido
- Grifo de acero inoxidable para uso con sistema de filtración multiramificación
- Proporciona un control de vacío independiente para cada embudo
- Rosca al conector Luer Lock
- Conector métrico de acero inoxidable
- Incluye conexiones de rosca macho de 12 x 1 mm a Luer Lock macho
Especificaciones
No | |
Para soportes de filtro de vacío y sistemas de colector | |
No estéril | |
1 unidad |