Learn More
Sartorius Accesorios para sistemas Combisart™: Frasco de Woulff
Frasco para uso con el sistema Combisart Sartorius
Marca: Sartorius 16610
209.95 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Volumen, 500 ml
- Con llave de paso
- Para la protección de la bomba de vacío
- Se utiliza entre el matraz de succión y la fuente de vacío
Especificaciones
Frasco de Woulff | |
Vidrio | |
Se utiliza entre el matraz de succión y la fuente de vacío |
500mL | |
Protección de la bomba de vacío, utilizada entre el matraz de succión y la fuente de vacío | |
Llave de paso |