Learn More
Sartorius™ Disco de filtro PES desechable SartoScale Sartopore™ 2
Realice ensayos fiables de filtrabilidad de líquidos biofarmacéuticos con volúmenes mínimos. El disco de filtro PES desechable SartoScale Sartorius™ Sartopore™ 2 incluye materiales de filtro original con un diseño optimizado para resultados reproducibles. Elija entre varias opciones de conector y tamaño de poro.
Marca: Sartorius™ 5445307HS--FF--M
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
Los dispositivos de filtro desechable SartoScale son discos de filtro plano desechables y listos para su uso de 47 mm fabricados con membranas PES originales en carcasa de polipropileno. El uso de instrumentos desechables en los ensayos de filtración evita tener que preparar discos de filtro en soportes de filtro de acero inoxidable, así como que se produzcan errores de instalación en los discos de filtro plano.- Perfecto para realizar todo tipo de ensayos de filtrabilidad, entre los que se incluyen:
- Selección del material de membrana óptimo para una determinada aplicación
- Determinación de la mejor combinación de filtros previos/finales con volúmenes mínimos de producto
- Utilice los materiales activos originales procedentes de los cartuchos de filtro final a fin de garantizar resultados de pruebas reproducibles
- Entre las características del diseño optimizado se incluyen volúmenes muertos y de retención ultrabaja para ensayos que utilizan volúmenes de producto mínimos
- Se puede comprobar la integridad de los filtros de membrana mediante una prueba de punto de burbuja para garantizar que los resultados de las pruebas son fiables
- Después de seleccionar la combinación de membrana derecha o filtro previo/final, se debe realizar una ampliación para el rendimiento del caudal y la capacidad de procesamiento (mediante dispositivos de cápsula con pliegues a pequeña escala)
- Utilícelo con el sistema Zero-T-Test a fin de llevar a cabo ensayos de filtración más eficaces
- El sistema Zero-T consta de hardware y software que permiten la fácil manipulación e instalación de los desechables para pruebas del filtro SartoScale
- La adquisición automática de datos se consigue conectando una balanza a un portátil
- El software analiza automáticamente los datos entrantes para realizar cálculos de ampliación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Ensayos fiables de filtrabilidad de líquidos biofarmacéuticos con volúmenes mínimos | |
3Pack | |
3/paq. | |
47 mm |
ISO 9001, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), norma cGMP, HIMA y ASTM F-838-05 | |
0,2 μm | |
17,3 cm2 | |
Polipropileno | |
Brida de abrazadera triple de 25 mm | |
Cápsulas de disco plano |