Learn More
Sartorius Frasco de almacenamiento de poliestireno de un solo uso Sartolab™
Frascos de poliestireno de un solo uso Sartorius Sartolab para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
74.15€ - 148.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sartolab™ |
Material | Poliestireno |
Material (membrana) | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Volumen de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17404412
|
Sartorius
180-22---------E |
150 mL |
74.15€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17414412
|
Sartorius
180-23---------E |
250 mL |
92.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17424412
|
Sartorius
180-24---------E |
500 mL |
112.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17434412
|
Sartorius
180-25---------E |
1000 mL |
148.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los frascos se pueden utilizar con todas las unidades de filtración por vacío Sartolab™ RF|BT con un tamaño de cuello de 45 mm
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Estéril |
Sartolab™ | |
Poliestireno |