Learn More
Sartorius Filtro de RF Sartolab™
Sartolab RF/BT son unidades de filtración en vacío desechables.
119.00€ - 286.00€
Especificaciones
Color | Clear/Yellow |
---|---|
Conectores | Plug-on Hose Barb |
Material | Acetato de celulosa sin surfactantes |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Tipo | Dispositivos de filtración |
Código de producto | Marca | Área de filtración | Volumen (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Volumen (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15827531
|
Sartorius
180A1----------E |
24 cm2 | 250 mL | 49 x 49mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15837531
|
Sartorius
180A2----------E |
39 cm2 | 500 mL | 62 x 62mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15847531
|
Sartorius
180A3----------E |
62 cm2 | 1000 mL | 79 x 79mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las unidades que incluyen matraz receptor (RF) contienen una membrana de SFCA Sartorius optimizada y combinan los caudales y la producción más altos con una unión de proteínas y extraíbles extremadamente bajo. Por lo tanto, es el producto más recomendado para la filtración estéril de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas. Las unidades de vacío Sartolab RF están disponibles como unidades de 250, 500 y 1000 ml.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Flujo rápido y alto rendimiento
- Facilidad de uso:
- Incluye matraz receptor.
Especificaciones adicionales:
- Temperatura máxima: 70 °F
- Material de la carcasa Poliestireno (PS)
- Citotoxicidad Pruebas de reactividad biológica USP, in vitro <87>
- Intervalo de PH: 4,0-8,0
- Método de esterilización Radiación Gamma:
Especificaciones
Clear/Yellow | |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
Dispositivos de filtración |
Plug-on Hose Barb | |
0,45 μm |