Learn More
Masterflex™ Sanitary PVDF Clamps
80.90€ - 114.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Pinzas |
Material | PVDF |
Para utilizar con (equipo) | Conector sanitario |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11719589
|
Masterflex™
31811-02 |
50,8 mm |
84.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11709589
|
Masterflex™
31811-01 |
Entre 25,4 y 38,1 mm |
80.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15352830
|
Masterflex™
31811-03 |
63,5 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Pinzas | |
Conector sanitario |
1 unidad | |
PVDF | |
138 °C |