Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 130 °C a 370 °C, aleación de aluminio
Forma: Rectángulo; tamaño: 23,2 x 17,3 pulg
Marca: Gestigkeit Harry™ ST93-230
Detalles adicionales : Peso : 25.60000kg
Especificaciones
Placa caliente | |
Aleación de aluminio | |
130°C a 370°C |
Rectángulo | |
23,2 x 17,3 pulg | |
85 mm |