Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF de válvula doble Kynar™
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Marca: Cole-Parmer™ 01410-55
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Utilice estas bolsas fabricadas con KynarTM resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación.Las bolsas de muestreo de gases de PVDF KynarTM incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
- Las bolsas cosidas de doble ancho tienen válvulas de encendido/apagado y de septum para facilitar la mezcla
- Temp. máx.: 71 °C (160 °F)
- Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
- Costura de anchura única
- Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Bolsa para muestras | |
PVDF | |
3 mil | |
609,6 mm |
37,7 L | |
71 °C | |
609,6 x 609,6mm | |
609,6 mm |