Learn More
Merck Sistema de filtración Samplicity™ G2
Sistema de filtración al vacío con™ filtros Millex para la preparación de muestras para HPLC.
Marca:  Merck SAMP2SYSB
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15636464
  • 2605.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general del sistema Samplicity™ G2
  • El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
  • Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas. La muestra se añade a un embudo adaptador en un filtro Millex™ estándar de 33 mm (filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2) o un embudo y filtro integrados (filtro Millex Samplicity™)
  • El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
Aplicaciones: HPLC; Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Información de órdenes
No incluye filtros Millex.
Especificaciones
Especificaciones
Azul intenso
Filtros Millex™ (no estériles)
Preparación de muestras analíticas; cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Base, tapa, bandeja de viales, bandeja de residuos, tubos
44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Base, tapa, bandeja de viales, bandeja de residuos, tubos
Polipropileno con componentes de poliéster y silicona
PVDF
1 Kit
33 mm
Certificados
Ver productos accesorios