Learn More
Thermo Scientific™ Sensor de muestras para estufas microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™
Mide la temperatura exacta
Marca: Thermo Scientific™ 50127768
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para la conexión a todas las estufas microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado
- Mide la temperatura exacta de las muestras
- Temperatura mostrada en pantalla en cuanto se conecta
- Longitud de cable: 86,6 in
Especificaciones
Incubadores de seguridad de protocolo avanzado | |
Sensor |