Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™ .
Marca: Thermo Scientific™ 5972-0030TC
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
- Medidas 9,75 × 8,75 × 6,25 pulg. (24,8 × 22,2 × 15,9 cm)
- Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
- Medidas 10 × 8,5 × 5,5 pulg. (25,4 × 21,6 × 14 cm)
- Las aberturas son de 2,5 cm2
- Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
- Requiere pinza de sujeción
- Medidas 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 pulg.)
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 9 x 30 mm | |
Baños de agua para coliformes, de circulación y de uso general Precision | |
Gradilla de tubos | |
Plástico acetálico |