Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™ .
Marca:  Thermo Scientific™ 5972-0016TC
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15315907
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
  • Medidas 9,75 × 8,75 × 6,25 pulg. (24,8 × 22,2 × 15,9 cm)
  • Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable 
  • Medidas 10 × 8,5 × 5,5 pulg. (25,4 × 21,6 × 14 cm)
  • Las aberturas son de 2,5 cm2
  • Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
  • Requiere pinza de sujeción
  • Medidas 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 36 x 16 mm
Baños de agua para coliformes, de circulación y de uso general Precision
Gradilla de tubos
Plástico acetálico