Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso general Samco™
Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia de uso general, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Marca:  Thermo Scientific™ 202NL-1S
Detalles adicionales : Peso : 1.52100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11367873
  • 63.75€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia de uso general Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. La superficie de baja afinidad reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
Especificaciones
Especificaciones
3,2 ml
7,9 mm
Estéril
< 7,7/ml
Pipetas de transferencia Samco de 7,7 ml, estériles, envasadas individualmente
LDPE
Envasadas individualmente, 500/paquete
15,6 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.