Learn More
S Murray™ Tijeras de acero inoxidable
Utilice estas tijeras para una amplia gama de aplicaciones. Las tijeras de acero inoxidable S Murray™ SAMCO™ están disponibles en una gran variedad de estilos de hoja y de punta para satisfacer sus necesidades.
7.70€ - 12.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de acero inoxidable |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Blade Style | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Blade Style | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12348099
|
S Murray™
N828/01 |
115 mm | Recto | Puntas muy finas y vástagos abiertos |
12.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12912055
|
S Murray™
N803/02 |
125 mm | Recto | Puntas finas y vástagos cerrados |
7.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures
Especificaciones
Tijeras de acero inoxidable | |
Acero inoxidable |