Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™, pipetas de transferencia de punta fina extendida, volumen de 5.0 ml
Realice una dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen mediante las pipetas de transferencia de punta fina Thermo Scientific™ Samco™.
Marca: Thermo Scientific™ 234NL
Detalles adicionales : Peso : 0.61650kg
Descrizione
Estas pipetas de transferencia de punta fina le permiten realizar una dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.Diseñadas con una perilla de pipeta integrada, son ideales para eliminar capas celulares y separar muestras de sangre.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Superficie de baja afinidad: evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Specifica
4,8 ml | |
6,1 mm | |
No estéril | |
400/paq. | |
< 8,7/ml | |
Pipetas de transferencia de punta fina |
Pipetas de transferencia de punta fina de 8,7 ml Samco , perilla grande, no estériles, caja blanca | |
LDPE | |
No | |
— | |
14,7 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.