Learn More
S Murray™ Tijeras de disección
Utilice estas tijeras para una gran variedad de aplicaciones. Las tijeras de disección S Murray™ SAMCO™ incluyen puntas finas, vástagos abiertos y construcción de acero inoxidable.
3.25€ - 38.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de disección |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Blade Style | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Blade Style | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12338099
|
S Murray™
E101/02 |
Recto | 125 mm |
7.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12328099
|
S Murray™
E101/01 |
Recto | 112 mm |
3.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12902055
|
S Murray™
E101/03 |
Recto | 150 mm |
38.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tijeras de disección de acero inoxidable
Especificaciones
Tijeras de disección | |
Acero inoxidable |