Learn More
Solución de citrato de sodio salino (SSC), solución 20X (biología molecular), Fisher BioReagents
34.70€ - 179.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citrato de sodio salino |
---|---|
Contenido y almacenamiento | RT |
Formulario | Líquido |
ADNasa | Sin ADNasa |
pH | 7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10785104
|
Fisher Bioreagents
BP1325-20 |
20 l |
179.00€
20 litros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10418353
|
Fisher Bioreagents
BP1325-1 |
1L |
34.70€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10183433
|
Fisher Bioreagents
BP1325-4 |
4 l |
68.45€
4 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón en los protocolos de transferencia con técnicas Southern.Especificaciones
Citrato de sodio salino | |
Líquido | |
7 | |
De 2,9 a 3,1 M |
RT | |
Sin ADNasa | |
Biología molecular |