Learn More
Salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071290
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
90-02-8, 108-95-2
C7H6O2
122.12
MFCD00003317
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
6998
CHEBI:16008
2-hidroxibenzaldehído
OC1=CC=CC=C1C=O
90-02-8, 108-95-2
C7H6O2
122.12
MFCD00003317
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
6998
CHEBI:16008
2-hidroxibenzaldehído
OC1=CC=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde
Punto de fusión -7.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (Phenol) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CHO
Índice de refracción 1.5720 to 1.5740
Cantidad 100 g
Beilstein 08,31
Índice Merck 15,8462
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Salicylaldehyde, Phenol