Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos ultrarresistentes a productos químicos Tygon™, fórmula 2375
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional. Los tubos resistentes a productos químicos Saint Gobain Life Sciences Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 95630-21
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11944448
  • 865.00€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
  • Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • No se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
  • Excelente resistencia química
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: no liberan gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporcionan un mejor flujo e inhiben la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimizan la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Especificaciones
Especificaciones
Transfer Tubing
15,8 mm
22 mm
15 m
3,2 mm
5/8 pulg
Tygon
50 pies
0,125 in
Clear