Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-4X Tubing
Food and beverage dispensing Tygon™ S3™ B-44-4X Tubing.
30.30€ - 140.42€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Normas FDA 21 CFR, 175.300, 3-A y NSF 51, 3-A, NSF Standard 51 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon |
Longitud global (imperial) | 50 ft |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15487613
|
Saint Gobain Life Sciences
95644-01 |
0,06 in | 4,6 mm | 1,6 mm |
72.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15906382
|
Saint Gobain Life Sciences
AAA00004 |
0,09 in | 4 mm | 2,4 mm |
30.30€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15916382
|
Saint Gobain Life Sciences
AAA00006 |
0,12 in | 4,6 mm | 3,2 mm |
33.45€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
14850452
|
Saint Gobain Life Sciences
95644-01 |
0,06 in | 4,6 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Tygon S3™ B-44-4X tubing from Saint-Gobain is lightweight and extremely flexible, readily accommodating abrupt corners and obstacle with ease. Compared to rigid piping, it has a very small footprint, is simple to install and only requires minimal couplings and fittings. Its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the flow of foods or beverages during processing, and its smooth, non-porous bore inhibits particle entrapment, minimizing the potential for bacterial growth. Our food and beverage dispensing tubing is extremely resistant to harsh alkaline cleaners and sanitizers, and is ideal for aseptic filling, condiment dispensing, soft-serve dispensing, dairy processing and vitamin and flavor concentrate systems.
- Smooth, non-porous bore will not trap particulates or promote bacterial growth
- Resistant to harsh alkaline cleaners* and sanitizers
- Excellent alternative to rigid piping systems
- Contains no BPA or phthalates
Typical Applications*
- Aseptic filling
- Condiment dispensing
- Dairy processing
- Vitamin and flavor concentrate systems
- Soft-serve dispensing
Especificaciones
Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
50 ft | |
390% | |
Llenado aséptico, dispensación de condimentos, procesamiento de productos lácteos, sistemas de concentrados de vitaminas y sabores, dispensación de helados suaves | |
-45 °C | |
250 lb-f/in | |
Transparente | |
165 °F |
Normas FDA 21 CFR, 175.300, 3-A y NSF 51, 3-A, NSF Standard 51 | |
Tygon | |
15,2 m | |
Food and beverage dispensing | |
-49°F | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
65 (Shore A) | |
de 79 °C |