Learn More
Saint-Gobain Tubos de alta pureza Tygon™ fórmula 2475
Respetuoso con el medio ambiente para eliminar mediante incineración.—
Marca:  Saint-Gobain 95635-54
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754678
  • 359.00€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No contienen plastificadores que puedan fundirse o contaminar el líquido, pero los tubos conservan la flexibilidad
  • No se produce prácticamente ninguna absorción de componentes líquidos clave en el material de los tubos ni absorción de líquido en las paredes de los tubos; la alteración y pérdida de líquidos es limitada
  • Ideales para manipulación de líquidos sensibles como soluciones farmacéuticas o biológicas
  • También disponibles en formato de trenzado reforzado para soportar soluciones con una presión de trabajo elevada (póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific para obtener más detalles)
Información de órdenes
En paquetes de 15 m
Compliance
Cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF. Biocompatibilidad documentada con las normas ISO 10993.
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF. Biocompatibilidad documentada con las normas ISO 10993.
7,9 mm
11 mm
15 m
1,6 mm
5/16 pulg
Tygon
50 pies
0,06 in