Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-1000
Flexible, food and beverage dispensing Tygon™ E-1000 Tubing.
73.35€ - 635.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Tygon E-1000 |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13153603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00012 |
4,8 mm | 7,9 mm | 10 psi |
155.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13103613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00029 |
9,5 mm | 15,9 mm | 11 psi |
442.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13133603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00003 |
1,6 mm | 4,8 mm | 26 psi |
73.35€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13113613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00038 |
12,7 mm | 19 mm | 8 psi |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15620221
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00017 |
6,4 mm | 9,5 mm | 8 psi |
155.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15129905
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-02 |
3,2 mm | 6,4 mm | 16 psi |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Soft and flexible, Tygon™ E-1000 tubing delivers superior performance in a formulation that contains non-DEHP [Bis (2-ethylhexyl) phthalate] plasticizers. Tygon™ E-1000 non-DEHP tubing has been tested rigorously to meet stringent standards for low temperature and corrosive chemical resistance.
- Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
- Minimal extractable help maintain fluid integrity
- Excellent fluid flow characteristics
- Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
- Food and beverage dispensing
Especificaciones
Tubing | |
Tygon E-1000 | |
50 pies | |
15 m |