Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
125 ml
Descripción
- Diseñado para transferir calor rápidamente
- Se puede calentar en un microondas o directamente en un placa caliente hasta los 260 °>C (500 °>F)
- Transparente
- Graduados para facilitar la medición
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1.7 oz. |
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Intervalo de graduación | De 10 a 50 ml |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | Reusable |
Graduated | Sí |
Modelo | Griffin |