Learn More
Saint Gobain Life Sciences Microespátula Chemware™
Los extremos planos dobles no arañan las superficies
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069294
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los extremos planos dobles no arañan las superficies
- No se producen acumulaciones en superficies recubiertas
- Acero inoxidable níquel
- Dos extremos planos recubiertos de PTFE: uno redondeado, uno cónico de aprox. 1/16 pulgadas de ancho (1,6 mm)
- Palas aprox.: 1 3/4 L × 1/4 pulg. (44 x 6 mm) en la parte más ancha
Especificaciones
Extremo redondo, extremo cónico | |
Microespátula | |
1,75 in | |
4,44 cm | |
0,6 cm | |
Acero inoxidable/níquel | |
20,32 cm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Diseñados para su uso en las condiciones más duras de laboratorio para la manipulación de materiales químicamente activos | |
8 in | |
0,25 in | |
Redondo en un extremo y cónico con una anchura de 0,16 cm en los demás extremos | |
Cónico |