Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S13
Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 12 litros.
2260.00€ - 4810.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 12 L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm) |
Longitud (imperial) | 16,7 in |
Longitud (métrico) | 42,8 cm |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11670831
|
Thermo Scientific™
1521131 |
SC100 | 230 V | 50 Hz |
2260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11690851
|
Thermo Scientific™
1531131 |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2782.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11630891
|
Thermo Scientific™
1551131 |
AC150 | 230 V | 50 Hz |
3330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10669589
|
Thermo Scientific™
1561131 |
AC200 | 230 V | 50 Hz |
3450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12652825
|
Thermo Scientific™
1571135 |
PC200 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12729725
|
Thermo Scientific™
1581135 |
PC201 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4516.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12692815
|
Thermo Scientific™
1591135 |
PC300 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11690871
|
Thermo Scientific™
1541131 |
SC150L | 230 V | 50 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Perfectos para circulación interna o externa. Los baños con calefacción de acero inoxidable Thermo Scientific SAHARA S13 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 12 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 300 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente
- Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema
- Sin plomo ni mercurio
- Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado
Funcionamiento seguro
- Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
- Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
- El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
- Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo
Nota:
- Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
- Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional
Incluye:
Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendado para:
- Viscosímetros
- Espectrofotómetros
- Refractómetros
- Metrología
Especificaciones
12 L | |
16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm) | |
42,8 cm | |
32,1 cm | |
45,6 cm | |
12,3 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
16,7 in | |
12,6 in | |
18 in | |
27 lb. |