Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de PPO SAHARA S21P
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Estos baños mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de +13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 21 litros.
Marca: Thermo Scientific™ 1553211
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Los baños termostáticos de circulación con calefacción de polióxido de fenileno (PPO) Thermo Scientific SAHARA S21P mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de +13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 21 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 200 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente: ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema. Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro: todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía. Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL, y todas las unidades cumplen las normas de UL/CSA y RoHS. El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Facilidad de uso: todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales. Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso. El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización.
Garantía y servicio técnico excepcionales: todas las soluciones se suministran con una garantía de 36 meses y están respaldadas por el servicio y la asistencia de Thermo Scientific en todo el mundo.
- Capacidad: 21L
- Los baños de polióxido de fenileno modificado son térmicamente resistentes hasta 100 °C.
- Prestaciones de temperatura excepcionales con reducción de costes de funcionamiento
- Las temperaturas se mantienen desde 13 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C.
Controlador SC 100
- Se suministra con 3 idiomas, alarmas acústicas y ópticas y cinco programas ajustables por el usuario.
- Las dos velocidades de la bomba permiten ajustar el caudal de agua dentro del baño para reducir la turbulencia.
Controlador SC 150
- Otras características incluyen un puerto USB, una alarma de nivel bajo de líquido y un dispositivo de apagado automático del controlador al detectar una temperatura excesivamente alta, un bajo nivel de líquido o una sobrecarga del motor.
Controlador AC 150
- Potente bomba aspirante-impelente
Controlador AC 200
- Las características adicionales incluyen programación de rampas con 10 pasos, un reloj de tiempo real y un puerto USB.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y materiales
- Preparación de muestras y materiales
Especificaciones
AC150 | |
CE/ROHS/WEEE | |
20 L/min | |
Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C | |
25,3 in | |
14,1 in | |
14,2 in | |
14,5 lb. | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
21 L | |
USB | |
Bomba de fuerza y aspiración | |
25,3 x 14,1 x 14,2 pulg (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) | |
64,2 cm | |
35,8 cm | |
36,1 cm | |
6,6 kg | |
230 V |