Learn More
Fisherbrand™ Transiluminador LED SafeVIEW MINI2
Ofrece una forma segura de ver y documentar las muestras con una fuente de luz azul uniforme. El transiluminador LED Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 no causa el daño en el ADN o ARN que normalmente se asocia a la luz UV.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
Descripción
- Diseño compacto
- Fuente de luz uniforme
- Bajo coste
- Peso ligero de 1,52 kg
Especificaciones
LED azul de 470 nm | |
200 x 200 x 28,7mm | |
154 x 154 mm | |
110/240 V |