Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad V-MOVE-90
El armario de almacenamiento de seguridad asecos™ V-MOVE-90 tiene una construcción sólida y dispone de apertura y cierre electrónicos automáticos para mayor seguridad y comodidad. Solo adecuado para instalación en interiores.
Marca: Asecos™ 3508604635102
Detalles adicionales : Peso : 500.00000kg
Descripción
- Armarios para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
- Apertura y cierre electrónico: los cajones verticales se abren y cierran con solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: los cajones verticales proporcionan una vista general y un acceso sencillo a los recipientes almacenados
- Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie (TSA) después de unos 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
- Ningún uso no autorizado: cajones verticales bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Fácil alineación: pies ajustables en el zócalo para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Resistencia al fuego de 90 minutos (EN 14470-1)
- Conformidad CE
Especificaciones
Armario de almacenamiento de seguridad, V-Move-90™ | |
Armario de seguridad de tipo 90 | |
Acero | |
598 kg | |
Gris, Rojo | |
Cierre automático | |
8 | |
Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE. |
Dos cajones altos con parte delantera de color rojo, cada uno con cuatro estantes y un sumidero inferior con inserto perforado | |
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas | |
860 mm x 819 mm x 1966 mm | |
775 mm x 701 mm x 1750 mm | |
Estándar | |
V90.196.081. VDAC:0013 | |
2 |