Learn More
asecos™ Armario bajo mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo.
Marca:  asecos™ 3061989230620
Detalles adicionales : Peso : 78.00000kg
Código de producto. 15139674
  • 1107.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción sólida y duradera: fabricadas con placas especiales de resina de melamina muy resistente
  • Fácil de utilizar: acceso a todos los recipientes, 93° de apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Certificados
  • tipo probado de acuerdo con la norma EN 14727
  • Conformidad EN 16121/16122
  • Certificado GS
Especificaciones
Especificaciones
562 mm
2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
531 mm
Caja de cartón
570 × 1100 × 600 mm
Gris claro (RAL 7035)
570mm
Puertas de 2 hojas
2
Armario para debajo de la mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB, modelo SL.060.110.UB.2T en gris claro, equipo interior con 2 estante extraíble (panel/PP)
Armario para debajo de la mesa para ácidos y álcalis
489 mm
Resina de melamina laminada
1100mm
531 × 489 × 562 mm
Extraíble
600mm
2
Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS