Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, con cierre
Las tapas de seguridad están diseñadas para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema HPLC/UHPLC.
165.60€ - 302.00€
Especificaciones
Tipo | Safety Cap |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | HPLC Systems |
Para utilizar con (equipo) | Lab Bottles |
Material | PFA, PTFE, PPS |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16423809
|
SCAT
307919 |
2 racores, 1 válvula de aire, 2 cierres |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17172576
|
SCAT
307419 |
4 cierre, 4 conexiones de PFA de 3,2 mm de D.E. y válvula de aire |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16423789
|
SCAT
307219 |
2 racores, 1 válvula de aire, cierre (combinado) |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16433809
|
SCAT
307920 |
3 racores, 1 válvula de aire, 3 cierres |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16443799
|
SCAT
307319 |
3 racores 1 , válvula de aire, 2 cierres (combinados) |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16483799
|
SCAT
307519 |
6 racores, 1 válvula de aire, 6 cierres |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14693344
|
SCAT™
107105 |
1 Fitting, 1 Air Valve, 1 Shut-off |
165.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las tapas de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes. Durante las reparaciones de las bombas de HPLC, el cierre de los SafetyCaps puede cerrarse para que los capilares y el filtro de disolvente permanezcan en el disolvente. De este modo, la bomba puede lavarse rápida y fácilmente al volver a funcionar después de las reparaciones.- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
Safety Cap | |
HPLC Systems | |
Lab Bottles | |
PFA, PTFE, PPS |