Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes para HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes.
131.00€ - 328.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Tamaño de rosca (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Tamaño de rosca (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10851421
|
SCAT
107030 |
Frascos de laboratorio | 1 conexión PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | GLS80 | Tapón de seguridad I |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10348149
|
SCAT
107607 |
Frascos de cuello esmerilado de 29/32 mm | 2 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | NS29/32 | Tapón de seguridad II |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10541728
|
SCAT
107031 |
Frascos de laboratorio | 2 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | GLS80 | Tapón de seguridad II |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16554170
|
SCAT
107742 |
Frascos de laboratorio | 3 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | GLS40 | Tapón de seguridad III |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15168299
|
SCAT
107512 |
Frascos de laboratorio | 3 conexiones PFA con D.E. de 1,6/2,3/3,2 mm, 2 tapones ciegos PFA, 1 válvula de aire | GL38 | Tapón de seguridad III |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10839170
|
SCAT
107032 |
Frascos de laboratorio | 3 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | GLS80 | Tapón de seguridad III |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10222440
|
SCAT
107035 |
Frascos de laboratorio | 4 conexiones PFA con un D.E. de 3,2 mm, 1 válvula de aire | B83 | Tapón de seguridad IV |
328.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Se completa con una válvula de aire integrada con indicador de cambio para la ecualización de la presión.Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sistemas HPLC | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |